Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silice fondue Dionex™
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
Marque: Thermo Scientific™ 160475
246.57 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
Spécification
Diam. interne de 20 um ; diam. externe de 280 um ; longueur de 5 m | |
Silice fondue | |
Tubes capillaires | |
20 μm ± 3μm |
Remplissages LC Ultimate Capillary / Nano HPLC | |
nanoLC | |
5 m | |
280 μm ± 3μm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%