Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silice fondue Dionex™
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
104.04€ - 272.48€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Remplissages LC Ultimate Capillary / Nano HPLC |
---|---|
Matériau | Silice fondue |
Type | Tubes capillaires |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11322123
|
Thermo Scientific™
160475 |
Diam. interne de 20 um ; diam. externe de 280 um ; longueur de 5 m |
272.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11332123
|
Thermo Scientific™
160476 |
Dia. int. 25 um ; Dia. ext. 280 um ; Longueur 5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
11342123
|
Thermo Scientific™
160477 |
Dia. int. 50 um ; Dia. ext. 280 um ; Longueur 5 m |
258.72€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11352123
|
Thermo Scientific™
160478 |
Dia. int. 75 um ; Dia. ext. 280 um ; Longueur 5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
11362123
|
Thermo Scientific™
160479 |
Dia. int. 100 um ; Dia. ext. 375 um ; Longueur 5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
11372123
|
Thermo Scientific™
160480 |
Dia. int. 150 um ; Dia. ext. 280 um ; Longueur 5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
11382123
|
Thermo Scientific™
160481 |
Dia. int. 200 um ; Dia. ext. 280 um ; Longueur 5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
11312143
|
Thermo Scientific™
160616 |
Dia. int. 10 um ; Dia. ext. 375 um ; Longueur 5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
11312233
|
Thermo Scientific™
163934 |
Dia. int. 30 um ; Dia. ext. 375 um ; Longueur 2,5 m | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
Spécification
Remplissages LC Ultimate Capillary / Nano HPLC | |
Silice fondue | |
Tubes capillaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubulure en silice fondue Dionex™