Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs pour plaque qPCR ABsolute
Les films adhésifs pour plaques PCR Abgene Thermo Scientific™ offrent une méthode de fermeture étanche efficace et pratique pour les applications PCR et qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB1170
70.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les films adhésifs pour plaques PCR Thermo Scientific™ offrent une méthode de fermeture étanche efficace et pratique pour les applications PCR et qPCR.
Points clés
- Transparents pour l’observation des échantillons
- Un adhésif puissant empêche l’évaporation pendant le cyclage thermique ou le stockage des échantillons
- Aucun résidu collant sur la plaque lors du retrait du film
- Languettes aux extrémités pour faciliter l’application et le retrait du film
- Recommandés pour utilisation en conjonction avec un cycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
Spécification
Transparent | |
50 | |
Film, joint ou applicateur | |
Joint optique sensible à la pression | |
Plaque à 96/384 puits |
Joint ABsolute qPCR | |
50 Seals | |
ABsolute | |
-80°C à +110°C |