Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque:  Fisherbrand™ HS27514C
34.07 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15390390
  • 36.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm)
40
2 Tiers
Non stérile
1
120 mm
300 mm
92 mm
25 mm
4 x 10
Vert
POM renforcé en fibre de verre
Ouvertures en forme de goutte
Oui, si vide
Tubes à essai de 10 à 18 ml
120 x 300 x 92 mm
4.7 in.
11.8 in.
3.6 in.
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 25 mm > Couleur : vert ; Dimensions (L x l x H) : 120 x 300 x 92 mm