Learn More
KGW Isotherm™ Grands flacons isolants Dewar
Pour le stockage et le transport de produits secs sensibles à la température, tels que la neige carbonique. Les grands flacons Dewar isolants KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque: KGW Isotherm™ 1241
Description
- Large ouverture
- Couvercle isolé (avec poignée)
- Entièrement argenté en série
- Comprend une pince à ouverture rapide
Spécification
Loose | |
275mm | |
Technique de laboratoire, technique médicale | |
Lid Handle/Two Grips | |
7 L |
Blue | |
250mm | |
385mm | |
Verre borosilicaté | |
Aluminium |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.