Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
25.60€ - 36.45€
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Autoclavable Autoclavable
Capacité Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm)
Forme Ouvertures en forme de goutte
Étagères 2 Tiers
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15370390
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27514A
Blanc
25.60€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15380390
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
HS27514B
Bleu
26.50€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15390390
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27514C
Vert
36.45€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15300400
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27514D
Magenta
36.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm)
2 Tiers
Non stérile
1
120 mm
300 mm
92 mm
25 mm
Autoclavable
Ouvertures en forme de goutte
Oui, si vide
Tubes à essai de 10 à 18 ml
120 x 300 x 92 mm
4.7 in.
11.8 in.
3.6 in.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 25 mm