Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Code produit. 12327629 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12327629
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Specifications
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 4 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (10 à 18 ml), Tubes (20 mm)
Matériau POM renforcé en fibre de verre
Positions 40
Forme Ouvertures en forme de goutte
Étagères None
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 10 à 18 ml
Nbre par carton 1 Ea.
Gamme de température (métrique) -40°C to +140°C
Dimensions (L x l x H) 100 x 252 x 83 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Longueur (impériale) 3.9 in.
Largeur (métrique) 252 mm
Largeur (impériale) 9.9 in.
Hauteur (métrique) 83 mm
Hauteur (impériale) 3.3 in.
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm