Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Marque: Thermo Scientific™ D63112
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
- Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
Spécification
5000 gal | |
Élimination des matières organiques | |
Cartouche pour déioniseur |
Charbon actif | |
B-Pure™ |