Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 13 mm, à filetage 13-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 13 08 0452
86.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 13 mm
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Blanc | |
PP | |
ND13 |
13 mm | |
Couvercle fermé |