Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Contrôleur de température à interface de boucle de courant de 4-20 mA
Marque: Memmert™ HPP110ecoV3
Beschreibung
- Contrôleur de température
- Valeur réelle ; -10 à +80°C = 4 -20 mA
Spezifikation
HPP110eco | |
Contrôleur de température |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.