Learn More
Fisherbrand™ Forceps à pointe ronde en acier inoxydable
Fournit une surface non adhésive avec revêtement en PTFE auquel très peu de substances solides ou liquides adhérent de façon permanente. Les forceps à pointe émoussée en acier inox Nickel Electro™ avec d’excellentes propriétés hydrophobes facilitent le nettoyage et peuvent être stérilisés à la vapeur ou chimiquement.
Marque: Fisherbrand™ 7212
Description
Forceps revêtus de PTFE, fournissant une surface non adhésive à laquelle très peu de substances solides ou liquides adhéreront de façon permanente.- Résistants aux produits chimiques et autoclavables
- Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
- Aucune quantité critique perdue en raison de l’adhérence
- Aucune accumulation sur les surfaces
- Idéal pour une utilisation dans des conditions de laboratoire strictes
- Excellentes propriétés hydrophobes pour un nettoyage facile et peuvent être stérilisées à la vapeur ou chimiquement
- Avec broche de guidage
Spécification
Arrondi | |
Acier inox revêtu de PTFE | |
130 mm |
Pièce | |
Forceps | |
Mâchoires dentelées |