Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 50 ml
Tube à centrifuger idéal pour la rotation d’échantillons liquides.
Marque: Wheaton™ 380110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans fuite
- Stérile
- Tubes à base conique
- Gradué
Spécification
HDPE | |
Bleu | |
Oui | |
500 | |
En rack | |
Non autoclavable | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
9500 x g |
Bleu | |
50 ml | |
Polypropylène | |
25 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui | |
30 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 50 ml > Conditionnement : En rack
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu