Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 % Code produit.: 10308013
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 %
Code produit. 10308013
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10308013
Marque: Thermo Scientific Chemicals 230090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom IUPAC acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Biotin
Point de fusion 231.0°C to 233.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,1236
Conditions de rotation spécifiques + 89.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotation spécifique + 89.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Poids de la formule 244.31
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467406 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0463630 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0460641 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0459006 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0458015 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Identifiant produit
  • D(+)-Biotin
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 % >