Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 % Code produit.: 10043120
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 %
Code produit. 10043120
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10043120
Marque: Thermo Scientific Chemicals 230090010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom IUPAC acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Biotin
Point de fusion 231.0°C to 233.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,1236
Rotation spécifique + 89.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Poids de la formule 244.31
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467406 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0463630 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0460641 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0459006 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Numéro de lotA0458015 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Identifiant produit
  • D(+)-Biotin
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 % >