Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 % Code produit.: 11956881
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 %
Code produit. 11956881
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11956881
Marque: Thermo Scientific Chemicals 230090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom IUPAC 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Biotin
Point de fusion 231.0°C to 233.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,1236
Conditions de rotation spécifiques + 89.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotation spécifique + 89.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Poids de la formule 244.31
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D(+)-Biotin
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 % >