Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparagine monohydraté, 99 % Code produit.: 11410398
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparagine monohydraté, 99 %
Code produit. 11410398
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11410398
Marque: Thermo Scientific Chemicals B24556.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-(-)-Asparagine monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-(-)-asparagine monohydratée est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (35 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-24-1
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Numéro MDL MFCD00149558
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonyme d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211197
Nom IUPAC Acide (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydraté
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Asparagine monohydrate
Point de fusion 274°C to 276°C (decomposition)
Merck Index 14,837
Informations sur la solubilité Soluble in water (35g/L at 20°C).
Quantité 100 g
Poids de la formule 150.14 (132.12 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10115317 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog NumberB24556.22,B24556.14
Numéro de lot10243284 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2022 Catalog NumberB24556.22,B24556.14
Numéro de lot10115317 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24556.22,B24556.14
Numéro de lot10125841 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24556.22,B24556.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparagine monohydraté, 99 % >