Learn More
Econix™ Poubelles cytotoxiques/cytostatiques Bio-bins™
Utilisez les poubelles cytotoxiques/cytostatiques Econix™ de 30 L Bio-bins™ pour éliminer les déchets cytotoxiques/cytostatiques.Les poubelles sont dotées d’un couvercle et de poignées intégrés, d’une construction étanche et d’une conception compacte et rabattable à plat.
99.90€ - 286.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UN3291 |
---|---|
Type de bouchon | Temporaire et permanent |
Couleur | Violet |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12913675
|
Econix™
BEXBB1PL |
1 L |
179.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12943675
|
Econix™
BEXBB5PL |
5 L |
286.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12963665
|
Econix™
BEXBBPIP6PL |
6 L |
137.00€
40 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12993675
|
Econix™
BEXBB30PL |
30 L |
99.90€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
UN3291 | |
Violet | |
Pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques |
Temporaire et permanent | |
Autoclavable | |
Récipient pour déchets non tranchants |