Learn More
Econix™ Poubelles cytotoxiques/cytostatiques Bio-bins™
Utilisez les poubelles cytotoxiques/cytostatiques Econix™ de 30 L Bio-bins™ pour éliminer les déchets cytotoxiques/cytostatiques.Les poubelles sont dotées d’un couvercle et de poignées intégrés, d’une construction étanche et d’une conception compacte et rabattable à plat.
Marque: Econix™ BEXBB5PL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
5 L | |
Temporaire et permanent | |
Violet | |
160 mm | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Carton |
UN3291 | |
Compact, rabattable à plat | |
370 mm | |
100/paquet | |
160 mm | |
Pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques | |
Récipient pour déchets non tranchants |