Learn More
Econix™ Poubelles cytotoxiques/cytostatiques Bio-bins™
GREENER_CHOICE
Utilisez les poubelles cytotoxiques/cytostatiques Econix™ de 30 L Bio-bins™ pour éliminer les déchets cytotoxiques/cytostatiques.Les poubelles sont dotées d’un couvercle et de poignées intégrés, d’une construction étanche et d’une conception compacte et rabattable à plat.
Marque:  Econix™ BEXBB1PL
Code produit. 12913675
  • 179.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
  • Livré plié pour un stockage facile
  • Structure rigide et étanche
  • Couvercle intégré étanche
  • Tapis absorbant intégré
  • Approbation UN 3291
Inclut un joint temporaireAutoclavable
Spécification
Spécification
1 L
Temporaire et permanent
Violet
Oui
105 mm
Non stérile
Autoclavable
Carton
UN3291
Compact, rabattable à plat
90 x 90 x 250 mm
185 mm
100/paquet
105 mm
Pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques
Récipient pour déchets non tranchants