Learn More
Econix™ Poubelles cytotoxiques/cytostatiques Bio-bins™
Utilisez les poubelles cytotoxiques/cytostatiques Econix™ de 30 L Bio-bins™ pour éliminer les déchets cytotoxiques/cytostatiques.Les poubelles sont dotées d’un couvercle et de poignées intégrés, d’une construction étanche et d’une conception compacte et rabattable à plat.
Marque: Econix™ BEXBB30PL
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
30 L | |
Temporaire et permanent | |
Violet | |
290 mm | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Carton |
UN3291 | |
Compact, rabattable à plat | |
500 mm (fermé), 650 mm (ouvert) | |
10 Paquets | |
290 mm | |
Pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques | |
Récipient pour déchets non tranchants |