Learn More
Econix™ Poubelles cytotoxiques/cytostatiques Bio-bins™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Utilisez les poubelles cytotoxiques/cytostatiques Econix™ de 30 L Bio-bins™ pour éliminer les déchets cytotoxiques/cytostatiques.Les poubelles sont dotées d’un couvercle et de poignées intégrés, d’une construction étanche et d’une conception compacte et rabattable à plat.
Marque: Econix™ BEXBBPIP6PL
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
6 L | |
Temporaire et permanent | |
Violet | |
500 mm | |
40 Paquets | |
Autoclavable | |
Papier |
UN3291 | |
Conique pour un empilage aisé | |
160 x 160 x 500 mm | |
160 mm | |
160 mm | |
Pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques | |
Récipient pour déchets non tranchants |