Learn More
Gibco™ Milieu d’expression ExpiCHO™
Milieu sans composant d’origine animale, chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, fabriqué selon –les BPF, spécialement conçu pour la croissance à haute densité et la transfection de cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) adaptées à la suspension
Marque:  Gibco™ A2910004
8768.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24275" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15471044
  • 9600.00€ / 20L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu d’expression ExpiCHO est spécifiquement conçu pour la croissance et la transfection à haute densité de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) adaptées à la suspension. Ce milieu est fabriqué selon les BPF, défini chimiquement, sans sérum, sans protéine et sans origine– animale. Il s’agit d’un composant essentiel du kit de système d’expression ExpiCHO (réf. cat. A29133) pour la production transitoire et évolutive de protéines. Pour obtenir les niveaux les plus élevés d’expression transitoire de protéines, le milieu est adapté à un aliment de culture, ExpiCHO Feed, également inclus dans le kit du système et les kits de transfection.
Avec le milieu d’expression ExpiCHO, vous pouvez :
  • Facilite la croissance des cultures de CHO en suspension à des densités de plus de 2 x 107 cellules par ml, avec une viabilité cellulaire > 95 %
  • Obtenir une efficacité de transfection élevée sur >90 % lorsqu’il est associé au réactif de transfection ExpiFectamine CHO
  • Favorise la transfection transitoire des cellules CHO en suspension à une densité de 6 x 106 cellules par ml
  • Obtenir des rendements allant jusqu’à 3 g par litre de protéine recombinante dans des cultures transfectées transitoirement à haute densité grâce à une expression soutenue et de haut niveau.
  • Croissance et transfectation des cellules CHO à des volumes de< 1 ml jusqu’à 5 l dans des formats de culture à partir de plaques multitubes jusqu’à un flacon à agitation de 5 l
Le milieu d’expression ExpiCHO est prêt à l’emploi. Il est formulé avec le réactif glutamax-I et ne nécessite pas de supplémentation. Il ne contient pas de rouge phénol. La formulation sans origine animale, définie chimiquement, permet une reproductibilité élevée et une fiabilité lot à lot. Le milieu de culture ExpiCHO n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM adapté
Liquide
Sans sérum
Sans rouge de phénol
20 L
Sachet universel
Culture cellulaire en suspension
Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Milieu d’expression des CHO
GlutaMAX
ExpiCHO™
Température ambiante
Conditions de stockage : à l’obscurité entre 2 et 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2651756 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
Numéro de lot2509058 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
Numéro de lot2462611 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
Numéro de lot2756940 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
Numéro de lot2651758 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
Nom du produit
Gibco™ Milieu d’expression ExpiCHO™ >