Learn More
Gibco™ Milieu d’expression ExpiCHO™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6579008
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
10 l
20 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1000mL
10L
20L
6L
Code produit. 15421783
Marque: Gibco™ A2910001
Milieu sans composant d’origine animale, chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, fabriqué selon –les BPF, spécialement conçu pour la croissance à haute densité et la transfection de cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) adaptées à la suspension
  • Favorise la croissance des cultures de CHO en suspension à des densités de plus de 2 x 107 cellules par ml, avec une viabilité cellulaire de >95 %
  • Utilise un milieu de culture en suspension sans sérum compatible avec la transfection qui offre une efficacité de transfection élevée >90 % avec le réactif de transfection de CHO ExpiFectamine™
  • Favorise la transfection transitoire des cellules CHO en suspension à une densité de 6 x 106 cellules par ml
  • Facilite l’expression soutenue et de haut niveau de cultures transitoirement transfectées de haute densité, parvenant à des rendements de plus de 3 g par litre de protéines recombinantes
  • Favorise la croissance et la transfection des cellules CHO dans des formats de culture de <1 ml dans des plaques multipuits à >10 l dans des bioréacteurs de paillasse
  • Ne contient pas de rouge de phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO-S, adapté au SFM
Type de cellule Chinese hamster ovary (CHO) cells
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Concentration 1X
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’expression des CHO
Serum Level Sans sérum
Stérilité Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs GlutaMAX
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits ExpiCHO
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage Conditions de stockage : à l’obscurité entre 2 et 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Système d’expression ExpiCHO-S™