Learn More
Gibco™ OptiPRO™ SFM
OptiPRO™ SFM
Marque: Gibco™ 12309019
126.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le milieu OptiPRO™ SFM est un milieu de culture exempt de sérum et de composants d’origine animale conçu pour la croissance de plusieurs lignées cellulaires dérivées du rein, y compris MDBK, MDCK, PK-15 et VERO pour la production de virus ou de protéines recombinantes. De plus, le milieu OptiPRO™ SFM a permis la croissance d’autres lignées cellulaires, telles que Hela, BHK-21 et COS-7. Les caractéristiques du milieu Gibco™ OptiPRO™ SFM sont :Formulation sans sérum, sans composants d’origine animale et contenant peu de protéines
Gibco™ OptiPRO™ SFM est formulé avec une très faible concentration protéique (<10 μg/ml), ce qui facilite la purification de votre protéine recombinante.
Adaptation directe pour de nombreuses lignées cellulaires populaires
Gibco™ OptiPRO™ SFM a été conçu pour la croissance de lignées cellulaires dérivées du rein, telles que MDCK, MDBK, VERO et PK-15. En outre, le milieu OptiPRO™ SFM a permis la croissance d’autres lignées cellulaires, telles que Hela, BHK-21 et COS-7, ce qui vous permet de choisir un seul milieu pour plusieurs lignées cellulaires.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité GMPc
Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous fabriquons le milieu Gibco™ OptiPRO™ SFM dans deux installations différentes : une basée à Grand Island, État de New York, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
Spécification
HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO | |
1X | |
Milieu sans sérum | |
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Thymidine, Hypoxanthine | |
Gibco™ | |
Température ambiante | |
Flacon(s) | |
Conditions de stockage : 2–8°C. Stocker à l’abri de la lumière. Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
Aucun composant d’origine animale, Faible teneur en protéines, Sans sérum | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium | |
1 000 mL | |
Faible | |
Pas d’antibiotiques | |
Culture cellulaire en suspension |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3064199 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451723 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2187161 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2445645 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451087 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.