Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour instruments Agilent
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ pour instruments Agilent.
Marque: Thermo Scientific™ 365D1571
65.82 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ conçues spécifiquement pour les systèmes GC Agilent™. Optimisées pour le perçage de septum, les seringues robustes et testées sur le terrain sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé.
- Précision et reproductibilité assurées sur une gamme de volumes
- Seringues à aiguille fixe : plage de températures maximales de 5°C à 70°C
- Pression maximum permise des aiguilles de 5 à 100 μl : 1 000 psi ; Pression fonctionnelle maximum de 100 psi
- Pointe d’aiguille conique protégeant le piston des échantillons impurs
- 42 mm de long
Spécification
Droite ; Capacité : 10 μl ; À l’unité | |
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe | |
Unité | |
42 mm | |
Instruments GC Agilent |
Calibre 23 | |
Non | |
10 μl | |
Cône |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
23Minutes
13Secondes
0 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
23Minutes
13Secondes
0Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%