Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCE324SU-S00
10132.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulPrestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, 1 connexion RS 232 à 9 broches, 1 port ethernet | |
320 g | |
0,1 mg | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
± 0,04 mg | |
Balance | |
Analytique | |
240 mm | |
8,2, 10,0 kg | |
100/240 V ± 10 % | |
Class I |
Sans Chambre de pesée | |
Écran couleur TFT tactile | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99 | |
MCE324P2S00U | |
1 s | |
10 ans | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE > Interface utilisateur MCE ; Capacité : 320 g ; Pare-vent : U ; QP99
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu