Learn More
Merck Kit de compteur automatisé de cellules portatif Scepter™ 3.0
Le compteur de cellules Scepter™ 3.0 permet de stocker jusqu’à 999 comptages de cellules rapides pouvant être transférés vers Excel.
Marque: Merck PHCC360KIT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Remplace Scepter™ 2.0 et incompatible avec les capteurs 2.0
- Fournit une méthode rapide et pratique pour compter des cellules et des particules
- Compatible avec les capteurs 40 et 60 μm.
- Utilise le principe Coulter dans un format miniaturisé et portatif qui permet un comptage en moins de 30 secondes
- Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le compteur de cellules Scepter™ pour aspirer un échantillon de cette dilution
- Afficheurs :
- Concentration cellulaire
- Taille moyenne des cellules
- Volume moyen des cellules
- Histogramme de la distribution par taille ou par volume
Spécification
Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 60 μm | |
8 à 25 μm | |
Comptage de cellules | |
Compteur de cellules Scepter 3.0, flacon de billes de test, station de charge Scepter 3.0 et boîte de capteurs Scepter 3.0 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Kit de compteur automatisé de cellules portatif Scepter™ 3.0 > Capteurs de compteur de cellules 60 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu