Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; QP99 App Package
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
- Système de pesée monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Porte-échantillons individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Historique d’expertise intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, 1 connexion RS 232 à 9 broches, 1 port ethernet |
| Description | Chambre de pesée A - Motorisée |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Écran couleur TFT tactile |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine |
| Linéarité | ± ; 0,13 mg |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Modèle | MCE224S2S00A |
| Reproductibilité | ± ; 0,05 mg |
| Afficher plus |