Learn More
Cole-Parmer™ Raccord Luer CrystalVu™ avec raccord Luer-Lock mâle x raccord cannelé de 1/8 po
Disponibles en 6 couleurs pour une identification rapide et facile : baies, rose, jaune, verre clair, violet et orange
Marque: Cole-Parmer™ 45520-53
Description
- Alternative en polycarbonate transparente faite en polyoléfin, sans bisphénol-A (BPA).
- Résistance chimique supérieure au polycarbonate.
- Stérilisation par autoclavage, irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène.
- Conforme à la norme USP classe VI.
- Sans composants d’origine animale.
- Disponibles en boîtes de 25.
Spécification
Luer-Lock mâle | |
25/boîte | |
Raccord Luer, Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄8 po |
Polyoléfine | |
Orange |