Learn More
Cole-Parmer™ Raccord Luer CrystalVu™ avec raccord Luer-Lock mâle x raccord cannelé de 1/8 po
Disponibles en 6 couleurs pour une identification rapide et facile : baies, rose, jaune, verre clair, violet et orange
30.80€ - 34.15€
Spécification
Description | Luer-Lock mâle |
---|---|
Matériau | Polyoléfine |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Type de produit | Raccord Luer, Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄8 po |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15305046
|
Cole-Parmer™
45520-03 |
Rouge |
30.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15315046
|
Cole-Parmer™
45520-13 |
Rose |
34.15€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15325046
|
Cole-Parmer™
45520-23 |
Jaune |
30.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15345046
|
Cole-Parmer™
45520-33 |
Vert citron |
30.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15355046
|
Cole-Parmer™
45520-53 |
Orange |
32.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Alternative en polycarbonate transparente faite en polyoléfin, sans bisphénol-A (BPA).
- Résistance chimique supérieure au polycarbonate.
- Stérilisation par autoclavage, irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène.
- Conforme à la norme USP classe VI.
- Sans composants d’origine animale.
- Disponibles en boîtes de 25.
Spécification
Luer-Lock mâle | |
Polyoléfine | |
25/boîte | |
Raccord Luer, Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄8 po |