Learn More
Cole-Parmer™ Raccords Luer en acier inox
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs. Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
Marque:  Cole-Parmer™ 41507-32
Code produit. 15234743
  • 119.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs.Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
  • Durabilité exceptionnelle
  • Démontage facile pour le nettoyage.
  • Idéal pour les environnements chimiques agressifs
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavable
Environnements chimiques agressifs
Raccord mâle Luer Lock x filetage 1/4 à 28 UNF
Acier inoxydable
1/boîte
Raccord Luer
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Raccords Luer en acier inox > Inclut : Raccord Luer-Lock mâle x filetage UNF 1/4-28