Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, certifié
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 405835000
233.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13488548
  • 234.17€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468475 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Numéro de lotA0465674 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2024 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Numéro de lotB0149353 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Numéro de lotA0457619 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Numéro de lotB0148765 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, certifié > 500g ; Flacon en verre