Learn More
Thermo Scientific™ Marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie
Identifiez les échantillons et les boîtes de stockage de façon permanente grâce à ces marqueurs et stylos permanents pour matériel cryogénique.
Marque: Thermo Scientific™ 6313-0010
25.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Écrivez de façon permanente sur les échantillons et boîtes de stockage avec les marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie Thermo Scientific™, résistant facilement à des températures de stockage froides.
Caractéristiques :
- Les marqueurs de matériel cryogénique Nunc™ et Nalgene™ sont disponibles dans plusieurs couleurs pour l’identification manuscrite permanente des échantillons
- Utilisez ces marqueurs à la main ou dans l’ID Scribe pour un débit plus élevé
Spécification
Extra fin (vert = fin) | |
Lot de cryomarqueurs Nalgene | |
4 |
Assortiment (rouge, bleu, vert, noir) | |
24 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7428894010 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | 6313-0010 |
7437557010 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | 6313-0010 |
7442290010 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | 6313-0010 |
7443066010 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | 6313-0010 |
7440044010 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | 6313-0010 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.