Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A
Polyméthylpentène (PMP) transparent et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Éprouvettes de mesure en PMP de classe A BRAND™ portent marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité. Exposition à une température maximale 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
Marque:  Brand™ 35164
75.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10588151
  • 99.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En polyméthylpentène (PMP) transparent
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Comprend un certificat de lot.
  • Les éprouvettes graduées BRAND™ utilisent un marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité.
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2000 ml
Marquages DE-M à l’encre bleue de haute qualité
A
1/boîte
Autoclavables
121°C
Rond
Hexagonale
Éprouvette graduée
PMP
1/boîte
Certificat de lot
20 ml
plusmn; 10 ml
20 ml
Bleu
535 mm
Nom du produit
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A > Capacité : 2000 ml