Learn More
Thermo Scientific™ Marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie
Identifiez les échantillons et les boîtes de stockage de façon permanente grâce à ces marqueurs et stylos permanents pour matériel cryogénique.
Marque: Thermo Scientific™ 6313-0020
25.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Écrivez de façon permanente sur les échantillons et boîtes de stockage avec les marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie Thermo Scientific™, résistant facilement à des températures de stockage froides.
- Kit de marqueurs permanent de quatre
- pointe extra-fine
- Couleur de l’encre : Noir
Spécification
Extra fin | |
Marqueur permanent Cryoware™ | |
Utilisé pour l’écriture sur le carton et le polycarbonate |
Noir | |
Contient quatre stylos à pointe extra-fine | |
Boîte de 4 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7452422010 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | 6313-0020 |
7449589010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6313-0020 |
7446447010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6313-0020 |
7445526010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6313-0020 |
7444160010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6313-0020 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.