Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage cryogénique en polypropylène
Stockez jusqu’à 81 microtubes et des flacons cryogéniques dans des boîtes aux couleurs vives. Les boîtes de stockage de microtubes en polypropylène Fisherbrand™ sont conçues pour une identification visuelle rapide et un accès facile dans un format compact. Convient au stockage à basse température.
Marque: Fisherbrand™ HS120037
27.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Encombrement réduit permettant de stocker jusqu’à 81 microtubes et flacons cryogéniques.
- En PP
- Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
- Couvercle emboîtant facile à ouvrir
- Convient au stockage à basse température
- Tubes : 1,5 / 2,0 ml
- Puits : 81
- Diamètre des puits : 12,3mm
- Autoclavables
Chaque boîte de stockage de microtubes Fisherbrand™ est conçue pour une identification visuelle rapide.
- Puits uniformes avec identification d’emplacements
- La capacité des tubes est indiquée à l’extérieur de la boîte
- Couleurs vives translucides et surface dépolie pour le marquage
- Forme caractéristique en forme de creux
Spécification
Couvercle emboîtant | |
Polypropylène | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Rose | |
Carré | |
Stockage des microtubes | |
5/boîte | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0,74 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31