Learn More
Scilabub™ Gants cryogéniques longueur mi-bras Frosters™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Description
Développés pour la manipulation d'objets très froids, généralement ceux qui sont stockés dans de l'azote liquide en phase gazeuse (dans la plage de -120°C à -190°C). La couche externe est fabriquée en matériau étanche afin de résister à l'eau condensée sur les surfaces froides, mais reste perméable aux gaz (notamment la vapeur d'eau) afin d'éviter toute condensation moite à l'intérieur.
La couche intermédiaire est en microfibre spéciale polyoléfine/polyester, qui est presque deux fois plus efficace dans l’isolation thermique qu’une épaisseur similaire de moins. Cela minimise le transfert de chaleur sans être aussi épais que lourd. La couche intérieure est en coton pour un port confortable. Ils sont fabriqués selon les tailles EN 420 et ont été testés selon les normes EN388 (2, X, 2, X, ) et EN511 -contact froid 2, convectif froid 2, Flexibilité PASS. Évitez tout contact avec des produits à base d’alcool. Pour réduire la masse autour des doigts, les trous des coutures n’ont pas été scellés. En utilisation normale, cela n’a pas prouvé un problème, cependant, les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide et il n’est pas conseillé de les utiliser au-dessus de -80°C. Très durables, ils conservent leur flexibilité (même si un certain raidissement apparaît) pendant de longues périodes en atmosphères froides. Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton. Fabriqué selon la norme EN511.Développé pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C).
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
Matériau | Tissu |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants cryogéniques |
Dimensions | S |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 1/boîte |
Résistant à | Eau |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scilabub™ Gants cryogéniques longueur mi-bras Frosters™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu