Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques de longueur mi-bras bleu Cryo-Gloves™
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
Marque: Tempshield™ MAM
Alert:
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Description
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
- Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
EN 420, EN 511 | |
Bleu | |
Gants cryogéniques | |
Oui | |
Cryo-gants™ | |
-196°C | |
33,5 à 39,5 cm |
Longueur mi-bras | |
Spécifique | |
M | |
Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés | |
-320°F | |
13,3 à 15,5 in |