Learn More
Tempshield™ Écran de protection Cryo-Protection™
Click to view available options
Protection faciale ; couleur : Transparent
Description
- Protection en polycarbonate moulée par injection
- Enveloppe votre poitrine et les côtés de votre visage
- Pivote vers le haut, loin de votre visage lorsqu’il n’est pas utilisé
- Les systèmes de bande à cliquet et de goupille offrent un ajustement réglable de deux façons
- Un bon ajustement
- Conception légère
- CE Cat. II
- Résistance aux chocs après avoir été éclaboussé de cryogènes liquides
- Retient la clarté optique
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Spécification
Type de lentille | Résistance aux produits chimiques |
Revêtement de la lentille | Résistance aux chocs |
Couleur | Transparent |
Certifications / conformité (Europe) | CE Catégorie II, conforme à la norme ANSI Z87.1 |
À utiliser avec (application) | Manipulation des liquides cryogéniques |
Couleur de la monture | Noir |
Lens Material | Polycarbonate |
Frame Type | Engrenage à tête rembourrée avec bande à cliquet |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tempshield™ Écran de protection Cryo-Protection™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu