Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
L’isolation en mousse de polyuréthane, combinée à un système de refroidissement très efficace, permet d’atteindre et de maintenir des températures ultra-basses. Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740 est reconnu pour son efficacité énergétique, sa fiabilité et la conservation longue durée sécurisée des échantillons.
18262.76€ - 19136.24€
Spécification
Capacité (métrique) | 740 L |
---|---|
Porte intérieure | 3 |
Isolation | Vide, mousse de polyuréthane |
Certifications/Conformité | CE |
Garantie | 5 ans |
Code produit | Marque | Modèle | Nbre de racks par kit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Nbre de racks par kit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15703409
![]() |
Eppendorf™
F740320011 |
F740hi | 3 étagères avec poignée gauche |
18262.76€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922381
![]() |
Eppendorf™
F740320021 |
F740hi | 3 tablettes avec poignée à droite |
19136.24€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932381
![]() |
Eppendorf™
F740320031 |
F740hi | 5 étagères avec poignée gauche |
18262.76€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942381
![]() |
Eppendorf™
F740320041 |
F740hi | 5 tablettes avec poignée à droite |
19136.24€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962381
![]() |
Eppendorf™
F740320111 |
F740hiw | 3 étagères avec poignée gauche |
18789.86€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982381
![]() |
Eppendorf™
F740320131 |
F740hiw | 5 étagères avec poignée gauche |
18789.86€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
- Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
- Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
- Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
- Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
- Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
- Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
Spécification
740 L | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
5 ans |
3 | |
CE | |
230 V, 50 Hz |