Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
L’isolation en mousse de polyuréthane, combinée à un système de refroidissement très efficace, permet d’atteindre et de maintenir des températures ultra-basses. Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740 est reconnu pour son efficacité énergétique, sa fiabilité et la conservation longue durée sécurisée des échantillons.
Marque: Eppendorf™ F740320031
16511.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25041" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
- Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
- Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
- Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
- Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
- Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
- Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
Spécification
Refroidissement par air | |
Poignée à gauche | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
5 étagères avec poignée gauche | |
5 ans | |
230 V, 50 Hz |
740 L | |
3 | |
5 | |
CE | |
F740hi |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers