Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
Click to view available options
Modèle:
F740hi
F740hiw
Nbre de racks par kit:
3 tablettes avec poignée à droite
3 étagères avec poignée gauche
5 tablettes avec poignée à droite
5 étagères avec poignée gauche
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
- Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
- Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
- Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
- Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
- Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
- Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
Spécification
Spécification
| Description | Refroidi à l’eau |
| Capacité (métrique) | 740 L |
| Modèle de porte | Poignée à gauche |
| Porte intérieure | 3 |
| Isolation | Vide, mousse de polyuréthane |
| Étagères | 3 |
| Nbre de racks par kit | 3 étagères avec poignée gauche |
| Certifications/Conformité | CE |
| Garantie | 5 ans |
| Modèle | F740hiw |
| Afficher plus |