Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
Code produit. 15922381
Click to view available options
Modèle:
F740hi
F740hiw
Nbre de racks par kit:
3 tablettes avec poignée à droite
3 étagères avec poignée gauche
5 tablettes avec poignée à droite
5 étagères avec poignée gauche
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15922381
Marque: Eppendorf™ F740320021
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’isolation en mousse de polyuréthane, combinée à un système de refroidissement très efficace, permet d’atteindre et de maintenir des températures ultra-basses. Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740 est reconnu pour son efficacité énergétique, sa fiabilité et la conservation longue durée sécurisée des échantillons.
  • La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
  • Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
  • Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
  • Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
  • Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
  • Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
  • Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Refroidissement par air
Capacité (métrique) 740 L
Modèle de porte Poignée à droite
Porte intérieure 3
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Étagères 3
Nbre de racks par kit 3 tablettes avec poignée à droite
Certifications/Conformité CE
Garantie 5 ans
Modèle F740hi
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz