Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
L’isolation en mousse de polyuréthane, combinée à un système de refroidissement très efficace, permet d’atteindre et de maintenir des températures ultra-basses. Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740 est reconnu pour son efficacité énergétique, sa fiabilité et la conservation longue durée sécurisée des échantillons.
Marque:  Eppendorf™ F740320041
17292.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25041" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15942381
  • 19136.24€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
  • Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
  • Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
  • Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
  • Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
  • Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
  • Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Refroidissement par air
Poignée à droite
Vide, mousse de polyuréthane
5 tablettes avec poignée à droite
5 ans
230 V, 50 Hz
740 L
3
5
CE
F740hi
Vidéos
  • Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740 > Modèle : F740hi