Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques bleus étanches à mi-bras de longueur Cryo-Gloves™
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
Marque:  Tempshield™ MAXLWP
Code produit. 15210126
Quantité Prix
1 360.00€ / 1 paire
20 252.00€ / 1 paire
5 324.00€ / 1 paire
10 288.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Description
Description
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Spécification
EN 420, EN 511
Bleu
Gants cryogéniques étanches
Oui
Cryo-gants™
-196°C
33,5 à 39,5 cm
Longueur mi-bras
Spécifique
XL
Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures
-320°F
13,3 à 15,3 in
Nom du produit
Tempshield™ Gants cryogéniques bleus étanches à mi-bras de longueur Cryo-Gloves™ > XL