Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution à 40 % en poids (1,5 M) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 176610025
773.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10430364
  • 776.87€ / 2.50kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465430 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog Number176610010,176612500,176610025,176610500
Numéro de lotA0464900 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number176610010,176612500,176610025,176610500
Numéro de lotA0464557 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2024 Catalog Number176610010,176612500,176610025,176610500
Numéro de lotA0457677 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number176610010,176612500,176610025,176610500
Numéro de lotA0450481 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number176610010,176612500,176610025,176610500
Nom du produit
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution à 40 % en poids (1,5 M) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals > 2,5 kg ; Flacon en plastique