Learn More
DWK Life Sciences™ Système de transport pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45
Pour un transport et un versement faciles et en toute sécurité des flacons en verre de laboratoire GL 45.
Marque:  DWK Life Sciences™ 292807309
114.08 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15826931
  • 130.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le nouveau système modulaire de transport de flacons s’adapte aux flacons de laboratoire standard avec un col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacons : 2, 5, 10 et 20 L. Il est conçu de façon ergonomique et offre à l’utilisateur des avantages en matière de santé et de sécurité et permet un transport facile et en toute sécurité des flacons dans le laboratoire ou sur le site de production. Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. Le col n’est amovible qu’en le découpant : l’utilisation de l’accessoire est donc 100 % sécurisée.
  • La conception ergonomique offre des avantages en matière de santé et de sécurité et permet de transporter facilement et en toute sécurité les flacons
  • Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr
  • Le col n’est amovible qu’en le découpant, ce qui rend l’utilisation de l’accessoire 100 % sécurisée
  • Fourni sans flacon en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Flacon (5 L)
Transport en toute sécurité des flacons de laboratoire ; décantation des liquides
GL 45
Jaune
Caoutchouc siliconé, polypropylène, caoutchouc synthétique
1 de chaque
194 mm
Vidéos
  • M_D_video_292836307_2_HD
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      DURAN Bottle Carrying System
    Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    DWK Life Sciences™ Système de transport pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45 > Sans flacon en verre