Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir, en verre transparent
53.58 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Col à sertir
- Fond plat
- Verre li>Transparent
Spécification
Transparent | |
verre | |
Stockage | |
Boîte en polypropylène | |
100 mL | |
94,5 mm | |
3e classe hydrolytique | |
Non |
51,6 mm | |
118,8 ml | |
À sertir | |
6000 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND20 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
1Minutes
12Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
22Minutes
47Secondes
11 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
1Minutes
12Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
1Minutes
12Secondes
48Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir, en verre transparent > Font plat ,100 ml, hauteur ,94.5 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu