Learn More
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles
Click to view available options
Modèle:
Autoclave Coverall
Nettoyage Coverall
Description
Autoclave Coverall :
- Résistance élevée à la buée
- Produit compatible avec l’autoclave
- Goulotte de débordement pour les liquides
- Revêtement PLATIUM : anti-rayures & anti-buée
Nettoyage Coverall :
- Peut être stérilisé à l’aide d’une stérilisation par irradiation aux rayons gamma, par irradiation aux rayons bêta ou par oxyde d’éthylène
- Jetable
- Goulotte de débordement pour les liquides
- PLATINUM LITE, revêtement anti-buée
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Secteurs pharmaceutique, de microélectronique et de chirurgie |
Comprend | Sangle en néoprène |
Modèle | Nettoyage Coverall |
Poids (métrique) | 79 g |
Matériau | Polycarbonate |
Lens Material | Polycarbonate |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Specification Sheets
COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE
Taille: 405.5 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu