Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires Assistent™ pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les verres protecteurs circulaires Karl Hecht™ Assistent™ pour microscopie sont en verre borosilicaté ultra transparent, empêchant ainsi quasiment toute distorsion des couleurs.
7.15€ - 217.00€
Spécification
Type de produit | Lamelles |
---|---|
Forme | Circulaire |
Épaisseur (métrique) | de 0,13 à 0,16mm |
Certifications | CE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11817093
|
Karl Hecht™
100118 |
18 mm |
213.06€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10073691
|
Karl Hecht™
41001113 |
13 mm |
9.38€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10545182
|
Karl Hecht™
1001/0015 |
15 mm |
144.16€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10689611
|
Karl Hecht™
1001/0024 |
24 mm |
18.07€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10033631
|
Karl Hecht™
1001/0030 |
30 mm |
15.22€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10451702
|
Karl Hecht™
1001/0010 |
10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10489971
|
Karl Hecht™
1001/0012 |
12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12200782
|
Karl Hecht™
41001112 |
12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- 0,13 à 0,16 mm d’épaisseur
- Excellente planéité
- Avec marquage CE
- Résistance optimale aux attaques chimiques
- Indice de réfraction finement adapté aux microscopes
- Haute transmission spectrale
- Excellente qualité interne du verre, avec quasiment aucunes inclusions, stries, bulles, traces, etc.
- Boîtes de 100 pièces, 10 boîtes en carton
Spécification
Lamelles | |
Circulaire | |
de 0,13 à 0,16mm | |
CE |